Learn More
Invitrogen™ Tubos de PCR sin ARNasa, de pared fina, con tapa esmerilada (0,2 ml)
Código de producto. 10085764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10085764 1000 tubos paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10085764 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM12225
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tapón de etiqueta fácil
El tapón delgado, plano y mate proporciona una superficie adecuada para el etiquetado detallado. Los tubos de 0,2 ml se suministran en una caja de 1000 unidades. Cada lote de tubos posee un certificado de ausencia de ARNasa y ADNasa.
RT-PCR en un paso, PCR, PCR y PCR en tiempo real, RT-PCR, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa, RT-PCR en dos pasos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 1000 tubos
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Línea de productos Ambion
Material Polipropileno
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Grado de pureza o calidad Libre de ARNasa
Velocidad de reacción Rapidez
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de tapón Tapón plano
Closure Included Sí
Formato Tubo
Tipo de producto Tubo para PCR sin ARNasa