Learn More
Invitrogen™ Kit de aislamiento de ARN por centrifugación Tempus™
Código de producto. 11328530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328530 50 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 11328530 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4380204
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Includes
Filtros de purificación de ARN, tubos de recogida de 2 ml, PBS 1X, solución de resuspensión de purificación de ARN, solución de lavado de purificación de ARN 1, solución de lavado de purificación de ARN 2 y solución de elución de purificación de ácido nucleico
Aislamiento de ARN de sangre
Este producto de Applied Biosystems se utiliza para el aislamiento rápido, fácil y basado en filtro de fibra de vidrio de ARN de la sangre utilizando equipo de laboratorio estándar en aproximadamente una hora. Contiene suficientes reactivos para la purificación de ARN a partir de 50 muestras. El perfilado de la expresión génica y el análisis de sangre completa se está convirtiendo en una herramienta de ciencias de la vida cada vez más importante. La medición precisa del perfil molecular de las transcripciones de ARN con base en sangre es una necesidad crítica en áreas de investigación como los estudios de asociación de enfermedades, el descubrimiento y la validación de biomarcadores, y la supervisión de los regímenes de tratamiento farmacológico.
  • Aísle ARN de alta calidad de la sangre, adecuado para análisis de PCR y micromatrices en tiempo real
  • Obtenga ARN altamente estable prácticamente sin actividad de ARNasa, ADNg contaminante o inhibidores de RT-PCR
  • El flujo de trabajo sencillo solo requiere centrifugadoras de laboratorio estándar y ∽ 1 hora de tiempo
  • No se requiere ningún tratamiento de lisis de RBC o proteinasa K.
Rendimiento con facilidad
La capacidad del sistema Tempus (tubos de ARN de sangre Tempus y kit de aislamiento de ARN Tempus Spin) para estabilizar los perfiles de expresión de ARN se ha probado en una amplia gama de condiciones de almacenamiento. La combinación proporciona ARN estable, alto rendimiento de ARN purificado (rendimiento observado de 6 a 25 μg de una extracción de sangre completa de donantes normales y sanos), y ARN de alta calidad (relación A260/280 superior a 1,9 y RIN superior a 7,0) adecuado para su uso en aplicaciones posteriores como PCR cuantitativa, perfiles de micromatrices y otros métodos de análisis de ARN.
Producto accesorio
La naturaleza altamente inestable de las transcripciones de ARN ex vivo crea un desafío aún mayor para un análisis de expresión preciso. Los cambios metabólicos en curso pueden afectar drásticamente los perfiles de expresión génica en tan solo una hora en los tubos de extracción de sangre estándar. El uso de los tubos de ARN en sangre Tempus™ Applied Biosystems (n.º de cat. 4342792) está, por lo tanto, recomendado. Estos tubos están diseñados para la recogida directa de 3 ml de sangre en un tubo de recogida de sangre evacuada de plástico que contiene un reactivo estabilizador de ARN. El ARN y, por lo tanto, el perfil de expresión es estable en el tubo de recogida hasta cinco días a temperatura ambiente y un mínimo de 7 días a 4 °C.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de sangre, ARN total de células vegetales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Los filtros de purificación de ARN, los tubos de recogida de 2 ml, PBS 1X, la solución de resuspensión de purificación de ARN, la solución de lavado de purificación de ARN 1, la solución de lavado de purificación de ARN 2 y la solución de elución de purificación de ácido nucleico deben almacenarse a temperatura ambiente.
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice
Tiempo de purificación 60 min
Volumen de elución 100 μl
Tipo de muestra Sangre, células, muestras de plantas
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), northern blot
Cantidad 50 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Hasta 3 ml de sangre
Producción 25 µg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tempus Spin RNA Isolation Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Guanidine hydrochloride