Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ MicroRNA Cells-to-CT™ Kit
Descripción
Includes
Incluye reactivos para lisis celular, ADNasa, reactivos para RT de microARN TaqMan y mezcla maestra para PCR universal TaqMan. 100 reacciones de preparación de muestras, 100 reacciones de ADNasa, 100 reacciones de transcripción inversa y 500 reacciones de PCR de 20 μl para 100 reacciones.
En primer lugar, ofrecer un flujo de trabajo sencillo y completo para el análisis de expresión de miRNA a partir de unas pocas muestras, o bien se puede incorporar fácilmente en aplicaciones automatizadas de alto rendimiento.
- Solución validada completa: El flujo de trabajo optimizado incluye reactivos de lisis celular, ADNasa, reactivos de RT de microARN TaqMan y mezcla maestra de PCR universal TaqMan
- Rápidas, simples y prácticas: Prepare las muestras en 10 minutos; elimine el tedioso aislamiento del ARN
- Especificidad de la norma Gold: Consiga resultados superiores con los reactivos de MicroRNA TaqMan
- Rendimiento sólido: Resultados equivalentes al ARN purificado
- Amplio rango dinámico de entrada: Detección lineal de 10 a 100.000 células
- Menos recursos utilizados, menos peligros, menos residuos
PCR y PCR en tiempo real, RNAi, epigenética e investigación de ARN no codificante, PCR en tiempo real (qPCR), análisis de miRNA basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real directamente de muestras, análisis de miRNA y de ARN sin codificación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Incluye reactivos para lisis celular, ADNasa, reactivos para RT de microARN TaqMan™ y mezcla maestra para PCR universal TaqMan™. 100 reacciones de preparación de muestras, 100 reacciones de ADNasa, 100 reacciones de transcripción inversa y 500 reacciones de PCR de 20 µl |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | RT-qPCR de 2 paso |
| Polimerasa | ADN polimerasa |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500, Sistema 7900HT, Sistema de PCR en tiempo real rápido StepOnePlus™ de Applied Biosystems, StepOne™, Modo estándar, StepOnePlus™, Modo estándar, Sistemas QuantStudio 6 y 7 Pro, Sistema QuantStudio 7 Flex, Sistemas QuantStudio 3 y 5, Sistema QuantStudio 12k Flex, Sistema QuantStudio 6 Flex |
| Características ecológicas | Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligroso |
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
| Mostrar más |