Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-CT™ Control Kit
Beschreibung
Includes
Control de ARN Xeno, ensayo de expresión génica de control de ARN Xeno 20X TaqMan, y ensayo de expresión génica de ACTB (β-actina) TaqMan 20X para 100 reacciones.
El kit de control Cells-to-CT TaqMan™ Invitrogen™ se ha diseñado para utilizarse con el kit de expresión génica Cells-to-CT TaqMan™. El kit de control incluye un control XenoRNA™, una transcripción de ARN sintético con una secuencia única que carece de homología a las secuencias biológicas anotadas actuales, lo que lo convierte en un control ideal para cualquier experimento. El kit de control también incluye un ensayo de expresión génica TaqMan™ para el objetivo de control de XenoRNA™, y un ensayo de expresión génica TaqMan™ para el gen de control endógeno β-actina altamente expresado.
- Confirma una entrada celular suficiente
- Controla la presencia de RT o inhibidores de PCR en tiempo real
- Controla la normalización de muestras
- Supervise la inhibición y confirme una entrada celular suficiente
- Evalúe la compatibilidad con nuevas líneas celulares
- Modificación de sonda interna: Quencher no fluorescente (3')FAM (5')MGB (Minor Groove Binder) (3')
Análisis de expresión génica y genotipado, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real directamente a partir de muestras
Bestellinformation
Condición de envío: Hielo seco
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | El control de Xeno™ RNA, el control de ensayo de expresión génica Xeno™ RNA 20X TaqMan™, y el ensayo de expresión génica ACTB (β-actina) TaqMan™ 20X se almacenan a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Molde control | Control de XenoRNA™ (transcripción de ARN sintético) |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Símbolo de gen | ACTB |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | Ambion, Cells-to-CT, TaqMan |
| Mehr anzeigen |