Learn More
Invitrogen™ TAE (10X), RNase-free
Código de producto. 10794037
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10794037 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10794037 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9869
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
La solución de TAE Invitrogen 10X, de calidad para biología molecular, se suministra en un frasco de 1 l. El tampón garantiza la ausencia de ARNasa, es económico y está listo para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa. Compatible con geles de agarosa.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampones de procesamiento
Concentración 10 X
Para utilizar con (aplicación) Blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Forma física Liquid
Línea de productos Ambion
Cantidad 1 L
Grado Biología molecular