Learn More
Invitrogen™ T7 RNA Polymerase-Plus™ Enzyme Mix (200 U/μL)
Código de producto. 10505795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10505795 200 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10505795 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2718
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Afficher toutes les promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Un tubo que contiene 30000 unidades a una concentración de 20 U/μl
Enzima de alta pureza que es una mezcla de ARN polimerasa clonada e inhibidor de ARNasa
  • Esta enzima tiene una alta especificidad para su promotor y transcribe grandes cantidades de ARN sin disfonía entre los promotores
  • Se suministra en un tubo que contiene 30.000 U a una concentración de 200 U/μl
  • La enzima incorpora nucleótidos radiomarcados junto con muchos nucleótidos modificados
  • La inclusión de un inhibidor de la ARNasa proporciona protección de amplio espectro frente a la degradación enzimática del ARN sintetizado, lo que hace que la enzima sea ideal para la síntesis de ARN para sondas de hibridación blot e in situ, análisis de RPA, translación in vitro y ARN antisentido 
Definición de unidad: una unidad es la cantidad de mezcla de enzimas ARN polimerasa T7 RNA polimerase-Plus™ necesaria para catalizar la incorporación de 1 nmol de nucleósido trifosfato en 60 minutos a 37 °C.
Análisis y purificación de ADN y ARN, genotipado y análisis de expresión génica, transcripción in vitro, etiquetado de ácido nucleico y síntesis de oligos, etiquetado de ARN
Informations sur la commande
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C.
Condiciones de envío Hielo seco
Polimerasa ARN-polimerasa T7
Línea de productos Ambion
Promotor T7
Cantidad 200 μl
Concentración 200 U/μl
Fuente ADN
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.