Learn More
Invitrogen™ T7-Oligo(dT)24V Promoter Primer, Anchored (100 ng/μl)
Description
Includes
El primer se suministra en un solo tubo.
Cada primer Invitrogen se purifica con PAGE y se prueba el rendimiento en la transcripción inversa y posteriores reacciones de transcripción in vitro. Los primers del promotor están anclados con una G, A o C (V).
Análisis de expresión génica y genotipado, transcripción in vitro, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Order Info
Condición de envío: Hielo seco
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Primer |
| Contenido y almacenamiento | El primer se suministra en un solo tubo, que debe almacenarse a – 20 °C. |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Línea de productos | Ambion |
| Cantidad | 40 reacciones |