Learn More
Invitrogen™ Ambion™ T4 RNA Ligase, cloned, 5 U/μL
Código de producto. 10126774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10126774 5 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10126774 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    396.65€ / 2500 unidades
    Ahorro 12.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Cataliza la formación de un enlace fosfodiéster entre un donante de ácido nucleico de extremo 5′ de fosforilo y un aceptor de ácido nucleico de extremo 3′ de hidroxilo
  • Entre los sustratos se incluyen ARN, ADN y oligonucleótidos. Se suministra un tubo que contiene 500 U (5 U/μl) junto con un tampón de reacción 10X
  • La enzima puede utilizarse para marcar los extremos 5′ del ARNm con oligonucleótidos para estudios de mapeo (RACE), moléculas de ARN de marcado de extremos 3′, y moléculas de ADN y ARN circulante
  • Definición de la unidad: Una unidad cataliza la formación de 1 nmol de [5′-32P]-ra12-18 a una forma resistente a la fosfatasa en 30 minutos a 37 °C.
Purificación y análisis de ADN y ARN, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos, etiquetado de oligonucleótidos, marcado de ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/µl
Contenido y almacenamiento La ARN ligasa de T4 y el tampón de reacción 10X deben almacenarse a –20 °C.
Formato Tubo
Enzima Ligasa
Fidelidad (frente a Taq) 10 X
N.º de reacciones 250
Polimerasa ARN-polimerasa SP6
Línea de productos Ambion
Tipo de producto Ligasa de ARN T4
Cantidad 5 μl
Condiciones de envío Hielo seco
Fuente ARN
Formulario Solución