Learn More
Invitrogen™ Inhibidor de ARNasa SUPERase·In™ (20 U/μl)
Código de producto. 10773267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10000 U
2500 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10773267 10000 U cada uno
10085994 2500 U cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10773267 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2696
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    784.00€
    713.65€ / 10000 unidades
    Ahorro 70.35€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Supplied in a single tube
Une e inactiva una amplia variedad de ARNasas
El inhibidor de ARNasa SUPERase· In™ es un inhibidor basado en proteínas de origen no humano que se une de forma no covalente e inhibe las ARNasas más comunes y problemáticas, como la ARNasa A, B, C, 1 y T1. El inhibidor de ARNasas SUPERase· In puede utilizarse en cualquier aplicación en la que la contaminación con ARNasa pueda ser problemática. Al inhibir una gama más amplia de ARNasas que los inhibidores de ARNasa tradicionales, SUPERase· In es el inhibidor de ARNasas más eficaz disponible, ya que proporcionan un mayor nivel de protección contra la degradación. SUPERase· In no interfiere con otras enzimas, como las ARN polimerasas, la transcriptasa inversa o la ADN polimerasa Taq. Además, SUPERase In está activa hasta 65 °C y en un intervalo de pH de 5,5 a 8,5.
  • Elimina por completo la contaminación con RNAsa en superficies de vidrio y plástico
  • Excelente para la eliminación de altos niveles de contaminación con ARNasas donde otros productos similares fallan
  • Eficacia probada en la eliminación de altas concentraciones de ARNasa A seca
  • Ideal para la limpieza de superficies de trabajo, pipetas y equipos que deben estar libres de ARNasas
Definición de la unidad
El inhibidor de RNAsas SUPERase·In a 1 U/μl bloqueará la degradación de 0,1 μg/μl de ARN etiquetado mediante 2,5 pg/μl de RNAsas A, 2,5 pg/μl de RNAsas I y 0,0075 U/μl de RNAsas T1, durante cuatro horas a 37 °C, en Tris-HCl 20mM, pH 7,5, NaCl 50 mM, EDTA 1 mM. El análisis se realiza mediante la desnaturalización de PAGE. SUPERase· In es actualmente el único inhibidor de ribonucleasas para el que la actividad de la unidad se define mediante este ensayo funcional.
Si utiliza este producto con métodos de purificación de anticuerpos estándar, póngase en contacto con nuestro soporte técnico para comentar el diseño experimental.
Análisis de expresión génica y genotipado, transcripción in vitro, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 50 mM
Contenido y almacenamiento Se suministra en un solo tubo que debe almacenarse a -20 °C.
Tampón de almacenamiento: 2 mM de KH2PO4, 8 mM de Na2HPO4, 2,7 mM de KCl, 137 mM de NaCl, pH 7,4 en glicerol al 50 %
Línea de productos Ambion, SUPERase•In
Cantidad 10000 U
Condiciones de envío Hielo seco