Learn More
Invitrogen™ SSC (20X), libre de ARNasa
Código de producto. 10239544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10239544 500 mL cada uno
10085664 1 l cada uno
10095664 4 x 1 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10239544 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9770
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
Molecular biology grade, Invitrogen 20X SSC solution is supplied in one bottle. The buffer is certified RNase-free, economical, and ready-to-use. Due to the ubiquitous presence of RNases, manufacturing products for use with RNA is especially challenging. Invitrogen™'s nuclease-free reagents and buffers are manufactured in facilities specifically designed to prevent the introduction of nucleases. Highly sensitive RNase assays are performed at several different stages of the manufacturing process to ensure the highest quality. These reagents are rigorously tested for contaminating nonspecific endonuclease, exonuclease, and RNase activity.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Concentración 20X
Tipo de empaquetado Frasco
Línea de productos Ambion
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido