Learn More
Invitrogen™ Acetato de sodio (3 M), pH 5,5, sin ARNasa
Código de producto. 10679075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10679075 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10679075 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9740
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
Invitrogen Molecular biology grade, 3M Sodium Acetate solution is supplied in one bottle containing 100 mL. The solution is certified RNase-free, economical, and ready-to-use. Due to the ubiquitous presence of RNases, manufacturing products for use with RNA is especially challenging. Invitrogen's nuclease-free reagents and buffers are manufactured in facilities specifically designed to prevent the introduction of nucleases. Highly sensitive RNase assays are performed at several different stages of the manufacturing process to ensure the highest quality. These reagents are rigorously tested for contaminating nonspecific endonuclease, exonuclease, and RNase activity.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetato de sodio
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Concentración 3 M
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de ARN
Tipo de empaquetado Frasco
pH pH 5,5
Línea de productos Ambion
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido