Learn More
Invitrogen™ Single Cell-to-CT™ qRT-PCR Kit
Código de producto. 12053765
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
400 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
400 reacciones
50 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
12053765 50 reacciones 50 reacciones
12043765 400 reacciones 400 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12053765 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4458237
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Preoptimizado, protocolo de cinco pasos
El kit Ambion Single Cell-toCT™ contiene un flujo de trabajo validado completo para el análisis de expresiones génicas para muestras que contienen 1–10 células. Cada kit contiene reactivos para la preparación de muestras, transcripción inversa, preamplificación y qPCR que se han optimizado conjuntamente en un flujo de trabajo sencillo que se puede completar en solo cinco pasos.
El protocolo preoptimizado garantiza el éxito y ahorra tiempo: cada flujo de trabajo comienza con una sencilla preparación de muestras de siete minutos donde las células se lisan de forma eficaz y reproducible con un procesamiento mínimo en una solución compatible con RT-PCR posterior, sin necesidad de purificación. A esto le sigue el uso de Superscript RT™ para la transcripción inversa, la mezcla maestra TaqMan Preamp™ para amplificar el ADNc, y la mezcla maestra TaqMan Gene Expression para qPCR. Estos cuatro pasos se han desarrollado para proporcionar la máxima sensibilidad. Toda la muestra celular se mantiene en el mismo pocillo durante todo el procedimiento, por lo que no hay pérdida de muestra ni dilución del preciado material limitado, lo que podría afectar a la sensibilidad.
Sensibilidad de células individuales: la sensibilidad de los resultados de PCR en tiempo real puede verse afectada por la eficacia de la preparación de muestras, la transcripción inversa o la amplificación. El kit Single Cell-to-CT ha abordado cada una de estas áreas problemáticas potenciales para crear una solución que permita un análisis fiable y robusto de la expresión génica a partir de células únicas con máxima sensibilidad. La detección de equivalentes monocelulares mediante el kit Single Cell-to-CT demuestra la linealidad y sensibilidad adecuadas de los resultados de qPCR en comparación con un control de muestras de 100 células con una excelente reproducibilidad técnica. Tal como se esperaba, las células individuales presentan una mayor variabilidad debido a la heterogeneidad biológica inherente. Además, mediante la inclusión de un paso de preamplificación de ADNc, los objetivos de interés se amplifican con precisión antes de la PCR en tiempo real. Este paso crítico aumenta la señal de manera imparcial, ampliando el potencial de análisis de muestras limitadas. Se muestra la precisión y la mejora de la señal de un panel de 96 genes mediante preamplificación.
Rendimiento y reproducibilidad superiores en comparación con los métodos alternativos: los métodos tradicionales de preparación de muestras que utilizan disolventes orgánicos, filtros de fibra de vidrio o partículas magnéticas no son adecuados para el análisis de una sola célula debido a la pérdida de la muestra a través de la precipitación incompleta del ARN, la unión y la elución. Además, la mayoría de los métodos caseros monocelulares que implican la simple ebullición para lisar células carecen de la capacidad de inactivar las ARNasas endógenas para estabilizar los perfiles de expresión génica y pueden dar lugar a la división química del ARN y el arrastre de inhibidores, incluida la contaminación por ADNg, lo que puede afectar a todas las aplicaciones de qRT-PCR. Por el contrario, el kit Single Cell-to-CT muestra una sensibilidad y reproducibilidad superiores para el análisis de una sola célula en comparación con los métodos tradicionales de purificación o métodos de hervido casero.
  • Flujo de trabajo preoptimizado para RT-PCR en tiempo real a partir de células individuales
  • Sensibilidad máxima para el análisis de células individuales
  • Rendimiento y reproducibilidad superiores en comparación con métodos alternativos
  • Kit muy práctico y protocolo fácil de seguir
  • Adecuado para usar con qRT-PCR de uno y dos pasos
  • Menos peligroso, menos residuos, menos recursos utilizados
Análisis de expresión génica y genotipado, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real a partir de muestras directamente
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 50 µl de ADNasa I de una sola célula
• 0,5 ml de solución de lisis de una sola célula (almacenar a 4 °C)
• 50 µl de solución de parada de una sola célula
• 75 µl de SuperScript™ RTde una sola célula
• 5 ml de mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ (almacenar a 4 °C)
• 265 µl de mezcla de preamplificador de una sola célula
• 150 µl de mezcla VILO™ RT de una sola célula
Almacene los componentes del kit a -20 °C, excepto la solución de parada de una sola célula y la mezcla maestra de expresión génica TaqMan™, que deben almacenarse a 4 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Método de PCR 2-step RT-qPCR
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, StepOne™, modo rápido, StepOne™, modo estándar, StepOnePlus™, modo rápido, StepOnePlus™, modo estándar, termociclador Veriti
Línea de productos Ambion, Cells-to-CT
Tiempo de purificación 7 min
Cantidad 50 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR
N.º de reacciones 50 reacciones
Tipo de muestra Células
Material de partida 1-10 células