Learn More
Invitrogen™ SDS, solución al 20 %, sin ARNasa
Código de producto. 10625405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10625405 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 10625405 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9820
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
La solución de SDS Invitrogen 20 %, de calidad para biología molecular, se suministra en un frasco de 250 ml. El tampón garantiza la ausencia de ARNasa, es económico y está listo para su uso. SDS se utiliza como componente de los tampones de hibridación y lavado para las técnicas Northern y Southern blots, y tiene muchos otros usos en todo el laboratorio.
Purificación y análisis de ADN y ARN, Northern Blotting, electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos, y Southern Blotting
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Tipo de producto SDS
Línea de productos Ambion
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 250 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido