Learn More
Invitrogen™ SDS, 10% Solution, RNase-free
Código de producto. 10712687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10712687 1 L cada uno
10525975 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712687 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9823
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
Molecular biology grade, Invitrogen SDS, 10% Solution is supplied in one bottle. The buffer is certified RNase-free, economical, and ready-to-use. SDS is used as a component of both hybridization and wash buffers for northern and Southern blots and has many other uses around the lab.
La solución de SDS (10 %) Invitrogen™, de calidad para biología molecular, se suministra en un frasco de 1 l. El tampón garantiza la ausencia de ARNasa, es económico y está listo para su uso. SDS se utiliza como componente de los tampones de hibridación y lavado para las técnicas Northern y Southern blots, y tiene muchos otros usos en todo el laboratorio.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Concentración 0.1
Tipo de empaquetado Frasco
Tipo de producto SDS
Línea de productos Ambion
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido