Learn More
Invitrogen™ SDS, 10% Solution, RNase-free
Código de producto. 10525975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10525975 500 mL cada uno
10712687 1 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10525975 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9822
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
Molecular biology grade, Invitrogen SDS, 10% Solution is supplied in one bottle. The buffer is certified RNase-free, economical, and ready-to-use. SDS is used as a component of both hybridization and wash buffers for northern and Southern blots and has many other uses around the lab.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Concentración 0.1
Tipo de empaquetado Frasco
Tipo de producto SDS
Línea de productos Ambion
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido