Learn More
Invitrogen™ Sistema de control de calidad RNaseAlert™
Código de producto. 10524065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
480 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10524065 480 ensayos cada uno
1 options
Código de producto. 10524065 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1966
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Detecte la actividad de la ARNasa con un ensayo fluorimétrico práctico y sensible y obtenga resultados en tiempo real
Invitrogen™ RNaseAlert™ Lab Test kit detects RNase activity in a convenient and sensitive assay that delivers results in real time. Suitable for testing small sample numbers and can be used to ensure that solutions, tubes, tips, etc. are RNase-free; the kit contains sufficient reagents for 25 reactions.
  • Detects as little as 3.5 x 10-7 units (∼0.5 pg) of RNase A, with a fluorometer or by eye
  • Simple, straightforward 30 min. assay
  • Monitor RNase activity in column fractions during protein purification
  • Use with DNaseAlert™ to quantitatively detect both RNases and DNases in the same sample
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Liofilizado
Contenido y almacenamiento
Conserve el sustrato RnaseAlert, el tampón 10X RNaseAlert, la ARNasa A y el tampón de TE con pH 7.0 a -20°C.
Almacenar la solución RNaseZap™ y el agua libre de nucleasa a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 480 ensayos
Tipo de reactivo Reactivo de control de ARNasas
Línea de productos Ambion, RNaseAlert
compliance-icons
Nombre del producto
  • RNaseAlert QC System
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonylphenol ethoxylates