Learn More
Invitrogen™ RNaseAlert™ QC System v2
Código de producto. 15286535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
480 reacciones
Tamaño de la unidad:
480 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15286535 480 reacciones 480 reacciones
1 options
Código de producto. 15286535 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4479769
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El kit de prueba de laboratorio RNaseAlert™ v2 detecta la actividad de la ARNasa en un ensayo fluorimétrico práctico y sensible que proporciona resultados en tiempo real.
El kit de prueba de laboratorio RNaseAlert™ v2 detecta la actividad de la ARNasa en un ensayo fluorimétrico práctico y sensible que proporciona resultados en tiempo real. Esta versión contiene un sustrato que es un ∼60% más sensible que la versión anterior. El kit contiene reactivos suficientes para ensayos de alto rendimiento de 5 x 96 (480).
  • Detecta hasta aproximadamente 0.3 pg de ARNasa A con un fluorímetro
  • Ensayo sencillo y directo de 30 minutos
  • Diseñado para controlar la actividad de la ARNasa en fracciones de columna durante la purificación de proteínas.
  • Se utiliza con el sistema de control de calidad DNaseAlert™ para detectar cuantitativamente tanto ARNasa como DNasa en la misma muestra
  • Compatible con el sistema de control de calidad DNaseAlert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
Conservar a-20°C:
•5 tubos de RNaseAlert™ Substrate v2
• 5 mL tampón de pruebas de laboratorio 10X RNaseAlertμ500
• L de RNasa A
Almacenar a temperatura ambiente:
250 mL de solución RnaseZap™
• Almacenar a cualquier temperatura:
• 50 mL de agua sin nucleasa
Cantidad 480 reacciones
Tipo de reactivo Reactivo de control de ARNasas
Línea de productos RNaseAlert
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ARN
compliance-icons
Nombre del producto
  • RNaseAlert QC System v2
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonylphenol ethoxylates