Learn More
Invitrogen™ Kit de pruebas de laboratorio RNaseAlert™
Código de producto. 10249204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10249204 25 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10249204 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1964
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El kit de pruebas de laboratorio Invitrogen™ RNaseAlert™ es una tecnología pendiente de patente que detecta la actividad de la ARNasa en un ensayo práctico y sensible que proporciona resultados en tiempo real.
El kit de pruebas de laboratorio Invitrogen™ RNaseAlert™ es una tecnología pendiente de patente que detecta la actividad de la ARNasa en un ensayo práctico y sensible que proporciona resultados en tiempo real. Adecuado para analizar números de muestra pequeños y puede utilizarse para garantizar que las soluciones, tubos, puntas, etc. no contienen ARNasa; el kit contiene suficientes reactivos para 25 reacciones.
  • Detecta tan solo 3.5 x 10-7 unidades (∼0.5 pg) de ARNasa A, con un fluorímetro o a simple vista
  • Ensayo simple y sencillo de 30 minutos
  • Controlar la actividad de la ARNasa en las fracciones de columna durante la purificación de las proteínas
  • Utilícelo con DNaseAlert™ para detectar cuantitativamente tanto ARNasas como ADNasas en la misma muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Liofilizado
Contenido y almacenamiento Conserve el sustrato fluorescente, el tampón de prueba de laboratorio 10X RNaseAlert y la ARNasa A-20°C.
Conserve RnaseZap™ y agua sin nucleasa a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 25 reacciones
Tipo de reactivo Reactivo de control de ARNasas
Línea de productos Ambion, RNaseAlert