Learn More
Invitrogen™ RNaseAlert™ Lab Test Kit v2
Código de producto. 15276535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15276535 25 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 15276535 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4479768
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El kit de pruebas de laboratorio RNaseAlert™ v2 detecta la actividad de la ARNasa en un ensayo fluorimétrico práctico y sensible que proporciona resultados en tiempo real.
El kit de pruebas de laboratorio RNaseAlert™ v2 detecta la actividad de la ARNasa en un ensayo fluorimétrico práctico y sensible que proporciona resultados en tiempo real. Este kit es adecuado para analizar un número reducido de muestras y garantizar que las soluciones, tubos, puntas, etc. de su laboratorio no contienen ARNasa. Esta nueva versión contiene un sustrato más sensible que es un ∼60% más sensible que la versión anterior. El kit incluye reactivos suficientes para 25 reacciones.
  • Detecta hasta aproximadamente 0.3 pg de ARNasa A con un fluorímetro
  • Ensayo sencillo y directo de 30 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
Conservar a-20°C:
•25 tubos de sustrato RNaseAlert™ v2
• 250 μL tampón de pruebas de laboratorio 10X RNaseAlert
• 500 μL ARNasa A
Almacenar a temperatura ambiente:
• 50 mL de solución RNaseZap™
Almacenar a cualquier temperatura:
• 1.75 mL de agua libre de nucleasas
Cantidad 25 reacciones
Tipo de reactivo Reactivo de control de ARNasas
Línea de productos RNaseAlert
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ARN