Learn More
Invitrogen™ Ambion™ RNase III
Código de producto. 10301375
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
10301375 250 U cada uno
1 options
Código de producto. 10301375
Marca: Invitrogen™ AM2290
Endoribonucleasa específica de ARN bicatenario (ARNbc)
La ribonucleasa III Escherichia coli (RNasa III; EC 3.1.24) es una endoribonucleasa específica. En E. coli, la ARNasa III fragmenta los precursores del ARN ribosomal (rRNA) durante la maduración del rRNA. La enzima fragmenta el dsRNA en fragmentos de 12 a 15 bp de dsRNA con 2 a 3 nucleótidos de extremos 3' protuberante, 5' fosfato y 3' hidroxilo. Los productos de escisión de extremos y protuberancias de la ARNasa III son, por lo tanto, los mismos que los producidos por Dicer en la vía eucariótica del ARNi. La transfección de los productos de escisión de la ARNasa III puede utilizarse para inducir ARNi en células de mamíferos (pendiente de patente).
  • Definición de la unidad: Una unidad se define como la cantidad de enzima que cataliza la escisión de 1μg de 500 bp de sustrato de ARNds a fragmentos de alrededor de entre 12 y 30 bp en 60 min. a 37 °C
Purificación y análisis de ADN y ARN, ARNip y ARNip Dicer transcrito in vitro, ensayos de protección de nucleasas, Blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos, ARNi, ARNi, investigación de ARN no codificante epigenética
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento La ARNasa III y 10X tampón de reacción deben almacenarse a – 20 °C.
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima ARNasa
Tampón compatible Tampón de reacción 10X
Cantidad 250 U
Tipo de producto RNase III
Línea de productos Ambion