Learn More
Invitrogen™ Solución de descontaminación de ARNasa RNaseZap™
Código de producto. 10708345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
4 L
6 x 250 mL
Tipo de producto:
Solución de descontaminación superficial
Tamaño de la unidad:
1500 ml
250 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
10708345 250 ml Solución de descontaminación superficial 250 ml
10586925 250 ml Solución de descontaminación superficial cada uno
12122000 6 x 250 mL Solución de descontaminación superficial 1500 ml
10186804 4 L Solución de descontaminación superficial cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10708345 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9780
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
ARNasaZap™ La solución de descontaminación de ARNasa es una solución de descontaminación superficial que destruye la ARNasa por contacto. Basta con pulverizar la solución RNaseZap™ sobre la superficie que desea descontaminar y aclarar con agua sin ARNasa.
RNaseZap™ RNase Decontamination Solution is a surface decontamination solution that destroys RNases on contact. You simply spray RNaseZap™ Solution onto the surface to be decontaminated and rinse it off with RNase-free water.
La solución de descontaminación de ARNasa RNaseZap® es una solución de descontaminación superficial que destruye la ARNasa al entrar en contacto con ella. Basta con pulverizar la solución RNaseZap® sobre la superficie que desea descontaminar y enjuagar con agua sin ARNasa.
Características de la solución de descontaminación de ARNasa RNaseZap®:
• Elimina por completo la contaminación con RNAsa en superficies de vidrio y plástico
• Excelente para la eliminación de altos niveles de contaminación de ARNasa donde otros productos similares fallan
• Eficacia probada en la eliminación de altas concentraciones de ARNasa seca
• Ideal para la limpieza de superficies de trabajo, pipetas y equipos que deben estar libres de ARNasas
Uso de la solución RNaseZap®
El trabajo con ARN requiere que se adopten medidas especiales para asegurar un entorno libre de ARNasa. Incluso trazas minúsculas de ARNasa pueden reducir el rendimiento de las reacciones de transcripción in vitro, provocar una degradación durante los protocolos de purificación de ARN y ofrecer resultados variables en RPA y Northerns. RNaseZap® contiene tres ingredientes activos contra la ARNasa y ha demostrado ser extremadamente eficaz en la eliminación de la contaminación por ARNasa en superficies de vidrio, plástico, encimeras y pipetas. También ha demostrado ser eficaz en la eliminación de la contaminación por ARNasa de los tubos de microcentrífuga sin inhibir las posteriores reacciones enzimáticas. Se suministra en un frasco de 250 ml.
Contaminación por ARNasa en tubos de microcentrífuga
Aunque resulta frecuente y prudente preocuparse por la contaminación por ARNasa del instrumental de laboratorio manipulado con frecuencia, los investigadores no se suelen preocupar por dicha contaminación en productos preparados comercialmente, como los tubos de microcentrífuga. Sin embargo, en un estudio realizado en seis tubos de microcentrífuga de 1,5 ml, de los que tres se habían enjuagado previamente con RNaseZap® y agua, y los otros tres no se habían tratado, todos los tubos no tratados poseían al menos niveles residuales de contaminación por ARNasa, mientras que ninguno de los tubos enjuagados previamente con RNaseZap® presentó contaminación alguna. Además, al comprobar los tubos de microcentrífuga «sin ARNasa» disponibles comercialmente, alrededor del 10 % presentó cierto grado de contaminación por ARNasa (no se muestran los datos). Este puede ser el motivo de los resultados erráticos que obtienen los investigadores de forma periódica al realizar ensayos basados en ARN.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución de descontaminación superficial
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 250 ml
Tipo de reactivo Reactivo de control de ARNasas
Línea de productos Ambion, RNaseZAP