Learn More
Invitrogen™ Mezcla de enzimas RNAse Cocktail™
Código de producto. 10638255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10638255 5 x 1 ml paquete de 5
10036284 1 ml 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10638255 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2288
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.00€
    507.65€ / paquete de 5
    Ahorro 50.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Sin endonucleasas, sin exonucleasas y sin proteasas
El RNase Cocktail™ es una mezcla de dos ribonucleasas altamente purificadas, ARNAsa A (500 U/ml) y ARNAsa T1 (20.000 U/ml), y no presenta actividades de DNAsa ni de nicking. La digestión de ARN con solamente ARNasa A deja fragmentos de ARN que son lo suficientemente grandes para ser visibles en geles de agarosa y precipitarse en etanol. La ARNasa A se corta después de los residuos C y U, mientras que la ARNasa T1 se corta tras los residuos G. Por consiguiente, la mezcla de ambas enzimas se traduce en una reducción del tamaño de los fragmentos de ARN en comparación con la utilización de una sola de ellas.
  • Utilice el RNase Cocktail para todas las situaciones en las que sea deseable degradar el ARN, es decir, en minipreparaciones de plásmidos y en ensayos de protección de ribonucleasa
  • El RNase Cocktail se suministra en glicerol al 50 % para mayor comodidad.
  • Concentración por unidad: ARNasa A a 500 U/ml y ARNasa T1 a 20.000 U/ml
  • Control de calidad: En la mezcla de enzimas RNase Cocktail se comprueba rigurosamente la contaminación por actividad endonucleasa, exonucleasa y proteasa no específica; la funcionalidad se determina en un ensayo de protección de ribonucleasa
  • Definiciones de unidad: ARNasa A: Una unidad de ARNasa A es la cantidad necesaria para producir un aumento en la absorción a 286 nm de 0,0146 unidades de absorbancia por minuto en un volumen de 1 ml.
  • Condiciones del ensayo de la unidad: 100 mM de tris-acetato (pH 6,5), 1 mM de EDTA y 1 mM de 2', 3'-CMP cíclico.
  • ARNasa T1: 100 unidades de ARNasa T1 es la cantidad de enzimas que produce un aumento de la absorción a 260 nm de 0,01428 unidades de absorbancia por minuto a temperatura ambiente con 60 μgml de ARN total de levadura como sustrato.
Purificación y análisis de ARN y ADN, extracción de ADN, maxiprep, midiprep, miniprep, ensayos de protección de nucleasas, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 500 U/ml (ARNasa A), 20 000 U/ml (ARNasa T1)
Contenido y almacenamiento -20 °C
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima ARNasa
Cantidad 5 x 1 ml
Tipo de producto Mezcla de enzimas RNAse Cocktail
Línea de productos Ambion