Learn More
Invitrogen™ Reactivo de descontaminación RNase AWAY™
Código de producto. 10594063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10594063 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 10594063 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10328011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.50€
    90.65€ / 250 ml
    Ahorro 2.85€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Solución lista para su uso para eliminar la contaminación por ARNasa y ADN del instrumental de laboratorio.
  • Solución lista para su uso para eliminar la contaminación por ARNasa y ADN del instrumental de laboratorio.
  • Aplicar de forma uniforme sobre la superficie de vidrio o plástico que se va a tratar y aclarar con agua destilada.
  • La contaminación por ADN y ARNasa se eliminará.
  • No abrasivo, no cancerígeno y no corrosivo biológicamente.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 250 mL
Tipo de reactivo Reactivo de control de ARNasas
Línea de productos RNase Away
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ARN
compliance-icons
Nombre del producto
  • RNASE AWAY
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.