Learn More
Invitrogen™ ARNasa A Ambion™, purificada por afinidad, 1 mg/ml
Código de producto. 10544255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
200 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10544255 1 mg cada uno
10095064 200 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10544255 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00€
    543.65€ / 1 miligramos
    Ahorro 16.35€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y proteasa.
La ARNasa A Ambion es una endonucleasa que disocia específicamente 3' de residuos U y C. La ARNasa A purificada por afinidad está destinada a aplicaciones críticas cuando la ausencia de ADNasa y otras actividades de nucleasas no específicas es esencial.
  • Se suministra en un tubo que contiene 200 μg (1 mg/ml)
  • La preparación contiene ARNasa B, una isoforma de carbohidratos de ARNasa A.
Purificación y análisis de ARN y ADN, extracción de ADN, maxiprep, midiprep, miniprep, ensayos de protección de nucleasas, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 mg/ml
Contenido y almacenamiento -20 °C
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima ARNasa
Cantidad 1 mg
Tipo de producto ARNasa A
Línea de productos Ambion
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.