Learn More
Invitrogen™ ARNasa A Ambion™, purificada por afinidad, 1 mg/ml
Código de producto. 10095064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
200 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10095064 200 μg cada uno
10544255 1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10095064 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    177.65€ / 200 microgramos
    Ahorro 15.35€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y proteasa.
La ARNasa A Ambion es una endonucleasa que disocia específicamente 3' de residuos U y C. La ARNasa A purificada por afinidad está destinada a aplicaciones críticas cuando la ausencia de ADNasa y otras actividades de nucleasas no específicas es esencial.
  • Se suministra en un tubo que contiene 200 μg (1 mg/ml)
  • La preparación contiene ARNasa B, una isoforma de carbohidratos de ARNasa A.
Purificación y análisis de ARN y ADN, extracción de ADN, maxiprep, midiprep, miniprep, ensayos de protección de nucleasas, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 mg/ml
Contenido y almacenamiento -20 °C
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima ARNasa
Cantidad 200 μg
Tipo de producto ARNasa A
Línea de productos Ambion