Learn More
Invitrogen™ Kit de aislamiento de ARN total RNAqueous™-Micro
Código de producto. 10516945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 preparaciones
10516945 50 preparaciones 50 preparaciones
1 options
Código de producto. 10516945 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1931
Includes
Conjunto de 50 cartuchos de microfiltro; 50 tubos de microelución; 15 ml de concentrado de solución de lavado 1; 28 ml de concentrado de solución de lavado 2/3; 25 soluciones de lisis; 200 μl de aditivo de LCM; 55μl de ADNasa 2U/μl;600 μl de tampón de ADNasa 10X I; 150μl de reactivo de inactivación de ADNasa; 5 ml de solución de elución
Aislamiento de ARN total a partir de micromuestras
El kit RNAqueous™-Micro se utiliza para el aislamiento de ARN total sin fenol a partir de micromuestras (por ejemplo, muestras de menos de 500 000 células cultivadas, a partir de tan solo unas 10 células microdiseccionadas mediante captura láser o ≤ 10 mg de tejido) mediante un desnaturalizante/lisis basado en guanidinio, y tecnología de separación de filtros de fibra de vidrio. Se incluyen en el kit reactivos de extracción de ADN DNA-free™, de manera que el ARN aislado resulta especialmente adecuado para RT-PCR. Este kit incluye:
• ARN altamente concentrado para una mayor sensibilidad en ensayos posteriores
• Aislamiento de ARN de alta calidad a partir de micromuestras
• Reactivos o protocolo para la recuperación de ARN a partir de muestras de LCM
Funcionamiento
Las muestras se solubilizan en una potente solución caotrópica y el ARN se purifica en un cartucho de filtro de fibra de vidrio diseñado específicamente para muestras muy pequeñas. Una sencilla modificación del protocolo permite la recuperación de especies de ARN tanto grandes como pequeñas, incluidas ARNt, ARNr 5S y microARN. El ARN se eluye en un volumen mínimo de 20 µl. El ADN genómico residual se elimina eficazmente mediante el sistema DNA-free™ incluido en el kit. El kit RNAqueous™-Micro contiene reactivos suficientes para 50 aislamientos de ARN a partir de ARN sin ADN.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Aplicaciones:
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total a partir de células animales y tejidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 50 cartuchos de filtro con tubos de recogida; almacenar a temperatura ambiente
• 50 tubos de elución (1,5 ml); temperatura ambiente
• 15 ml de solución de lavado 1 (concentrado); temperatura ambiente
• 28 ml de solución de lavado 2/3 (concentrado); 4 °C
• 25 ml de solución de lisis; 4 °C
• 200 µl de aditivo LCM; -20 °C
• 55 µl de ADNasa; -20 °C
• 600 µl de tampón ADNasa I 10X; -20 °C
• 150 µl de reactivo de inactivación de ADNasa; -20 °C
• 5 ml de solución de elución; temperatura ambiente
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice
Tiempo de purificación 15 min (tras la homogeneización de muestras)
Volumen de elución 10–20 μl
Tipo de muestra Muestras de células, tejidos, microdisección por captura láser (LCM), microdisección por captura láser (LCM), Muestras de microdisección por captura láser (LCM)
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos
Cantidad 50 preparaciones
Condiciones de envío Caja 1: Hielo
Caja 2: Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Células: ≤105
Tejido: ≤ 10 mg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • RNAqueous - microkit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-mercaptoethanol, thiocyanic acid