Learn More
Invitrogen™ RNA Rapid Extraction Solution
Código de producto. 10311525
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10311525 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10311525 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9775
Procedimiento rápido para liberar el ARN de las tarjetas FTA Whatman
La solución de extracción rápida de ARN Invitrogen™ libera ARN del papel antes del aislamiento del ARN. Se suministran 10 ml.
  • Procedimiento rápido de cinco minutos para liberar ARN de tarjetas FTA™ Wha™an™
  • Ideal para aplicaciones de alto rendimiento
  • La integridad del ARN no se ve afectada
Los discos perforados a partir de tarjetas FTA™, preparados para las PCR en tiempo real, simplemente se colocan en la solución de extracción rápida de ARN y se agitan durante 5 minutos para liberar la muestra para el aislamiento del ARN y, al mismo tiempo, protegen el ARN de la degradación. Luego, el ARN se puede purificar a partir de la solución de extracción rápida de ARN mediante el kit de aislamiento de ARN vírico MagMAX™-96 (SKU n.º AM1836). El ARN purificado de alta calidad es adecuado para la RT-PCR cuantitativa y otras aplicaciones de ARN posteriores. Las tarjetas FTA Wha™an™™ pueden usarse con prácticamente cualquier tipo de muestra, incluidas las muestras de sangre, de células cultivadas, de células bucales, de material vegetal, de bacterias, de plásmidos, de microorganismos, de tejido sólido y de partículas virales, entre otras.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Isolation Technology Extracción orgánica
Tipo de muestra Muestras vegetales, de sangre o de otro tipo, de bacterias, de células o de tarjetas FTA Whatman, Cells, Whatman FTA Cards Samples
Tipo de producto final ARN total, ADN/ARN viral
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (equipo) Kit de aislamiento de ARN vírico MagMAX™-96
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR) y Northern Blotting
Incluye Solución sin manual
Línea de productos Ambion
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Target ADN/ARN viral, ARN total, Total RNA