Learn More
Invitrogen™ Reactivo de inactivación de la ARNasa RNAsecure™
Código de producto. 10229254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10229254 10 mL cada uno
10066044 1 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10229254 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM7006
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
No se precisa un postratamiento de esterilización en autoclave
Invitrogen™ RNAsecure™ (patentes pendientes) es un reactivo no enzimático único que inactivará irreversiblemente los ARNasas en la solución. 10 ml suministrados.
  • Sin postratamiento de esterilización en autoclave™
  • El reactivo seguro y fácil de usar inactiva las ARNasas en las soluciones
  • El proceso de inactivación se puede repetir para proteger contra las sustancias contaminantes recién introducidas
  • Compatible con procedimientos posteriores, como RT-PCR y transcripción in vitro
La inactivación de ARNasas en Tris y otras soluciones que no se pueden tratar con la contaminación por ARNasa DEPC en reactivos utilizados para el aislamiento y análisis de ARN puede contribuir a la inconsistencia experimental y, en el peor de los casos, puede causar un fallo experimental. Tradicionalmente, DEPC se ha utilizado para tratar soluciones que entran en contacto con ARN. Los tratamientos con DEPC™consumen mucho tiempo, pueden ser peligrosos y solo eliminan las ARNasas presentes en el momento del tratamiento con DEPC™. Además, algunas soluciones (por ejemplo, compuestos primarios que contienen aminas como Tris) no pueden tratarse en ningún caso con DEPC. Por último, DEPC tiene que ser inactivado mediante un postratamiento en autoclave™ para evitar que interfiera con las reacciones enzimáticas posteriores. El reactivo RNAsecure™ consigue eliminar estos problemas. A diferencia de DEPC, RNAsecure™ puede usarse en prácticamente cualquier solución y no requiere un postratamiento en™ autoclave. Una característica única de RNAsecure™ es que el recalentamiento después del tratamiento™ inicial reactivará el agente destructor de ARNasa para eliminar cualquier contaminante nuevo. RNAsecure™ se suministra como un stock concentrado de 25X. Se añade a las soluciones como parte de reacciones (transcripción in vitro, RT-PCR, etc.), antes de añadir las enzimas, y se calienta a 60 °C durante 10 min para inactivar la ARNasa.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene RNAsecure™ a - 20 °C.
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, transcripción in vitro
Línea de productos Ambion, RNAsecure
Tipo de producto Reactivo de control de ARNasas
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Formulario Líquido