Learn More
Invitrogen™ Solución de resuspensión RNAsecure™ (tubo de 1 ml)
Código de producto. 10782067
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
10782067 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 10782067
Marca: Invitrogen™ AM7010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El reactivo no enzimático inactiva las ARNasas en la solución
La solución de resuspensión Invitrogen RNAsecure™ (pendiente de patentes) es un reactivo no enzimático único que inactiva irreversiblemente las ARNasas en la solución. Se suministra en concentración de trabajo para la resuspensión directa de sedimentos de ARN. Se suministran diez tubos que contienen 1 ml cada uno. La solución de resuspensión RNAsecure™ está específicamente diseñada para resuspender sedimentos de ARN que pueden contener trazas de ribonucleasa (por ejemplo, después del aislamiento total de ARN). Nota: no puede revertir la degradación de ARN que ya se ha producido, pero puede prevenir una mayor degradación del ARN. Para su uso, el sedimento de ARN se resuspende en la solución de resuspensión RNAsecure y se calienta a 60 °C durante 10 minutos. Se puede recalentar para eliminar cualquier contaminación con ARNasa introducida posteriormente.
  • No se realiza esterilización en autoclave después del tratamiento
  • El reactivo, seguro y fácil de usar, inactiva las ARNasas en la solución
  • El proceso de inactivación se puede repetir para proteger contra las sustancias contaminantes recién introducidas
  • Compatible con procedimientos posteriores, como RT-PCR y la transcripción in vitro
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, PCR y PCR en tiempo real, extracción de ARN, PCR en tiempo real (qPCR), aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, aislamiento de ARNm
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene la solución pura a – 20 °C.
Tipo de empaquetado Tubos
Línea de productos Ambion, RNAsecure
Tipo de producto Reactivo de control de ARNasas
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 1 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Formulario Líquido