Learn More
Invitrogen™ Solución de transición de tejido congelado RNAlater™-ICE
Código de producto. 10584445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
10 x 25 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10584445 25 mL cada uno
15227289 10 x 25 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10584445 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM7030
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Un reactivo novedoso para la transición de tejido congelado a un estado que se procesa fácilmente para extraer ARN de alta calidad.
RNAlater-ICE is a novel reagent for transitioning frozen tissue to a state that is easily processed for extraction of high quality RNA. Frozen tissues are simply submerged in RNAlater-ICE and allowed to thaw overnight at -20°C. Once thawed, the tissues can be processed like fresh tissues using standard RNA isolation procedures. No more laborious grinding of frozen tissue to safeguard the RNA.
Un reactivo nuevo para hacer pasar tejido congelado a un estado que permita una fácil extracción de ARN de alta calidad; los tejidos congelados sencillamente se sumergen en Ambion ARNlater-ICE y se dejan descongelar durante la noche a –20 °C. Se suministra en un frasco de 25 ml. Una vez descongelados, los tejidos se pueden procesar como tejidos frescos mediante procedimientos estándar de aislamiento de ARN. Ya no tendrá que moler el tejido congelado para proteger el ARN.
• Procese tejidos previamente congelados como muestras recién recogidas
• La descongelación de los tejidos en ARNlater-ICE protege el ARN de la degradación
• Ya no tendrá que pulverizar más tejido con mortero y maja ni realizar complicados trasvases de polvo a los tubos
• Reparta fácilmente muestras de tejido congelado para varios experimentos
La rápida congelación de los tejidos preserva el ARN
A menudo, los tejidos que se deben almacenar antes del aislamiento del ARN se congelan de manera forzada o rápida mediante hielo seco o nitrógeno líquido para preservar la integridad del ARN. El ARN en los tejidos permanece estable mientras esté congelado a –80 °C, pero la descongelación el tejido para la purificación de ARN puede provocar la degradación del ARN. Esto se cumple incluso cuando el tejido se descongela mientras está en la solución de desnaturalización.
Procesar tejidos congelados es complicado
Los tejidos congelados se suelen triturar con un mortero y una maja fríos para mantener la calidad del ARN. Hay que agregar nitrógeno líquido al mortero para mantener la muestra congelada mientras se tritura. El tejido triturado también se puede descongelar durante la transferencia a un recipiente de homogeneización. Esto a menudo resulta en la formación de grumos que no se deshacen fácilmente en la solución de lisis, lo que provoca la degradación y la pérdida de ARN.
Procesamiento de tejido congelado sin poner en peligro la integridad del ARN
RNAlater-ICE resuelve todos estos problemas. Basta con sumergir las muestras de tejido congelado en 10 volúmenes de la solución y almacenarlas toda la noche a –20 °C (la solución permanecerá líquida a esa temperatura). A medida que el tejido se descongela, se protege la integridad del ARN. Una vez tratado, el tejido se puede almacenar de manera segura a 4 °C o incluso a temperatura ambiente (durante un periodo de tiempo limitado) y se puede seguir diseccionando o procesando antes de su homogeneización en un tampón de lisis de aislamiento de ARN estándar. Por lo tanto, la misma muestra de tejido congelado se puede utilizar varias veces para diferentes experimentos sin poner en peligro la integridad del ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene RNAlater™-ICE a temperatura ambiente.
Descripción RNA Storage Reagent
Tipo de muestra Tissue (Frozen)
Cantidad 25 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Frozen Tissue Transition Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, isopropanol