Learn More
Invitrogen™ Reactivos de fragmentación de ARN
Descripción
El protocolo es sencillo, rápido y puede completarse en menos de 20 min. Se incluyen suficientes reactivos de Invitrogen™ para 200 reacciones. Muchos protocolos para el uso de ARN amplificado en el análisis de micromatrices recomiendan fragmentar el ARNa antes de la hibridación con una micromatriz de oligonucleótidos. Este paso de fragmentación mejora la cinética de hibridación con los oligonucleótidos en la matriz y puede conducir a una señal mejorada. El protocolo es sencillo. Mezcle el ARNa con el reactivo de fragmentación de ARN Invitrogen 10X y caliéntelo a 70 °C durante 15 min. La reacción se detiene mediante la adición de la solución de parada y se coloca en hielo hasta que esté lista para la hibridación con la micromatriz. El tamaño promedio de los fragmentos resultantes será de 60-200 nucleótidos. Se pueden fragmentar hasta 10 μg de ARN en una reacción de 10 μl.
Análisis de expresión génica y genotipado, análisis de micromatrices
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Reactivo de fragmentación de ARN |
| Concentración | 10 X |
| Contenido y almacenamiento | El reactivo de fragmentación 10X y la solución de parada deben almacenarse a temperatura ambiente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Ambion |
| Cantidad | 200 reacciones |
| Formulario | Líquido |