Learn More
Invitrogen™ RNA 6000 Ladder
Código de producto. 10107684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 tubos
Tamaño de la unidad:
60 microlitros
10107684 3 tubos 60 microlitros
1 options
Código de producto. 10107684 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM7152
Un conjunto de seis transcripciones de ARN con longitudes de 0,2, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 y 6,0 kb
La banda de 0,2 Kb está en una concentración de 20 ng/μl (A260). La escalera de ARN 6000 está diseñada para usarse con dispositivos de laboratorio en un chip de Agilent. Se proporcionan tres tubos que contienen 20μl cada uno. 150 ng (1 μl) generarán seis bandas distintas cuando se ejecuten en ARN LabChip™ utilizando el ensayo de ARN total o ARNm. Compatible con ARN LabChip.
Purificación y análisis de ADN y ARN, cuantificación de ácidos nucleicos, cuantificación de ARN
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar por debajo de -70 °C.
Concentración 150 μg/ml
Listo para cargar No
Intervalo de tamaños De 0,2 a 6 kb
Compatibilidad del gel RNA LabChip
Cantidad 3 tubos
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos Ambion
Tipo de producto Estándar de ARN 6000