Learn More
Invitrogen™ Kit de purificación de ARN RiboPure™, levadura
Código de producto. 10628999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10628999 50 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 10628999 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1926
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
No se requiere pretratamiento enzimático
Para el aislamiento de ARN de calidad extremadamente alta de la levadura sin el uso de pretratamientos enzimáticos que pueden alterar los perfiles de expresión génica. Cada kit de Invitrogen incluye suficientes reactivos para 50 purificaciones, cada una de 107 a 108 células de levadura.
Tradicionalmente ha sido difícil aislar el ARN de alta calidad de la levadura debido a problemas que perturban las células. Muchos protocolos utilizan pretratamientos enzimáticos que pueden afectar los patrones de expresión génica. El kit de aislamiento de ARN RiboPure-Yeast no utiliza pretratamientos enzimáticos y, por lo tanto, no altera los perfiles de expresión. Combina un gránulo de vidrio/interrupción mediada por fenol de un paso simple y eficiente utilizando el adaptador de batidor de gránulos de vórtice Invitrogen, seguido de un filtro de fibra de vidrio basado en el paso de purificación de ARN. Después del tratamiento con los reactivos DNA-free™ incluidos, el ARN resultante es excepcionalmente puro y contiene poco o ningún ADN genómico (menos del 0,05 %). El kit se ha utilizado ampliamente en Invitrogen para aislar ARN de alta calidad de Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, Pichia pastoris y Candida albicans. El kit proporciona el rendimiento más alto de cualquier método probado en cada una de estas especies.
  • Rendimientos más altos de ARN total disponibles
  • No se requiere un pretratamiento enzimático
  • Incluye reactivos DNA-free™
No compatible con alto rendimiento (manual)
Aplicaciones:
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de levadura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 50 tubos con tapón de rosca de 1,5 ml; almacenar a temperatura ambiente
• 50 cartuchos de filtro; temperatura ambiente
• 100 tubos de recogida (2 ml); temperatura ambiente
• 24 ml de tampón de lisis; 4 °C
• 2,4 ml de SDS al 10 %; 4 °C
• 24 ml de fenol:cloroformo:IAA; 4 °C
• 95 ml de tampón de unión; 4 °C
• 35 ml de solución de lavado 1; 4 °C
• 50 ml de solución de lavado 2/3 (concentrada); 4°C
• 5 ml de solución de elución; 4 °C
• 80 g de gránulos de zirconia; -20 °C
• 550 µl de tampón de ADNasa 1 10X; -20 °C
• 200 µl de ADNasa 1; -20 °C
• 550 µl de reactivo de inactivación de ADNasa; -20 °C
Isolation Technology Columna de centrifugado (filtro de fibra de vidrio)
Tiempo de purificación 1,5 h (Incluido el tratamiento con ADNasa)
Volumen de elución 50–100 μl
Tipo de muestra Levadura
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos
Cantidad 50 preparaciones
Condiciones de envío Caja 1: Hielo
Caja 2: Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Hasta 108 células
Producción Hasta 300 μg