Learn More
Invitrogen™ RiboPure™ RNA Purification Kit, blood
Código de producto. 10448834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 preparaciones
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10448834 40 preparaciones 100 g
1 options
Código de producto. 10448834 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1928
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Includes
25 ml de solución de elución; 40 ml de solución de lisis; 25 ml de ácido fenol:cloroformo; 5 ml de solución de acetato de sodio; 35 ml de solución de lavado 1; 70 ml de concentrado de lavado 2/3; 100 ml de solución de RNAlater; 40 cartuchos de filtro; 80 tubos de recogida; 100 μl de ADNasa I, 8 U/μl; 850 μl de tampón de ADNasa 20X; 1,2 ml de reactivo de inactivación de ADNasa; 1 ml de formaldehído. Este kit contiene suficientes reactivos para el aislamiento de 40 ARN a partir de 300 a 500 μl de sangre completa.
Aislamiento de ARN directamente de sangre completa
Los kits RiboPure-Blood sirven para el aislamiento de ácido ribonucleico (ARN) de alta calidad directamente a partir de sangre completa. El kit combina dos métodos de purificación de ARN para eliminar eficazmente los componentes sanguíneos (proteínas, ADN genómico, hemo y ARNasas) que pueden comprometer los procedimientos posteriores. El kit incluye reactivos suficientes para 40 purificaciones de ARN a partir de muestras de sangre completa de 0,3 a 0,5 ml cada una.
Aplicaciones El kit RiboPure-Blood produce altas producciones de ARN puro directamente de sangre completa, lo que elimina la necesidad de aislar leucocitos antes de la purificación del ARN. El ARN recuperado con el kit RiboPure-Blood puede ser utilizado en las aplicaciones más exigentes, incluido el análisis de matriz y la RT-PCR en tiempo real. Las producciones medias de ARN son de entre 2 y 4 μg/0,5 ml de sangre completa (la variación se debe a diferencias en el número de leucocitos entre muestras).
Estabilizar el ARN en la sangre completa Al recoger muestras de sangre para el análisis de ARN, suele ser necesario almacenar las muestras antes del aislamiento del ARN. El kit RiboPure-Blood contiene una solución RNAlater para la estabilización del ARN en la sangre completa. Además, “congela” el perfil de expresión génica de las células. Las muestras tratadas se pueden almacenar de forma segura a temperatura ambiente durante largos períodos (hasta tres días o más). Las muestras de sangre almacenadas en la solución RNAlater producen ARN de calidad comparable a las muestras de sangre procesadas directamente.
Procedimiento sencillo para ARN de alta pureza El procedimiento RiboPure-Blood consta de tres pasos: 1) adición de solución de lisis directamente en sangre completa fresca o tratada con RNAlater; 2) purificación inicial de ARN inicial mediante la extracción de fenol/cloroformo; y 3) purificación final de ARN en un filtro de fibra de vidrio. Se puede realizar un tratamiento de ADNasa adicional con los reactivos DNAfree incluidos en el kit. Todo el procedimiento, incluido el tratamiento de ADNasa, puede completarse en menos de 1 hora.
  • Purifique el ARN total directamente a partir de sangre completa, sin previa recuperación de leucocitos
  • Un procedimiento rápido y sencillo: de sangre a ARN en menos de 30 minutos
  • Incluye una solución RNAlater™: para almacenar las muestras de sangre 3 días o más a temperatura ambiente
  • Incluye reactivos DNAfree™ a fin de preparar el ARN para análisis de matriz y transcripción inversa y reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR)
Productos acompañantes El ARN se puede enriquecer posteriormente para ARNm de glóbulos blancos (leucocitos) utilizando nuestros kits GLOBINclear™ con el objeto de eliminar de forma selectiva las transcripciones de la globina. El kit de aislamiento de ARN Mouse RiboPure-Blood (n.º de cat. AM0951) también está disponible para la recuperación de ARN total (opcionalmente también de micro ARN) directamente de sangre de ratón o de rata. Mouse RiboPure-Blood incluye tubos de muestra precargados con solución RNAlater™ para evitar la degradación del ARN y conservar perfiles de ARN.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de sangre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 25 ml de solución de elución (4 °C)
• 40 ml de solución de lisis (4 °C)
• 25 ml de ácido fenol:cloroformo (4 °C)
• 5 ml de solución de acetato de sodio (4 °C)
• 35 ml de solución de lavado 1 (temperatura ambiente/4 °C)
• 70 ml de concentrado de lavado 2/3 (temperatura ambiente/4 °C)
• 100 ml de solución RNAlater™ (temperatura ambiente)
• 40 cartuchos filtrantes (temperatura ambiente)
• 80 tubos de recogida (temperatura ambiente)
• 100 µl de ADNasa I, 8 U/µl (–20 °C, sin escarcha)
• 850 µl 20X tampón ADNasa (–20 °C)
• 1,2 ml de reactivo de inactivación de ADNasa (–20 °C)
• 1 ml de colorante de carga de formaldehído (–20 °C)
Este kit contiene suficientes reactivos para el aislamiento de 40 ARN a partir de 300 a 500 µl de sangre completa.
Formato Cartucho de filtro, tubo
Isolation Technology Extracción orgánica, columna de centrifugación
Tiempo de purificación 30 min
Tipo de muestra Sangre
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), northern blot
N.º de reacciones 40 preparaciones
Línea de productos Ambion, RiboPure
Cantidad 40 preparaciones
Cantidad de material de partida Hasta 0,5 ml de sangre completa
Target ARN total
Producción 4 µg