Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Transcriptome Isolation Kit, bacteria
Descripción
Includes
Los kits de aislamiento RiboMinus incluyen gránulos magnéticos RiboMinus, sondas de bacterias o levaduras de humano/ratón RiboMinus y tampón de hibridación. El módulo opcional de concentración RiboMinus contiene cartuchos de centrifugado, tubos de lavado, tubos de recuperación, tampón de unión, tampón de lavado y agua sin ARNasa (tratada con DEPC).
Los kits de aislamiento de transcriptoma RiboMinus™ son sistemas de purificación novedosos que enriquecen todo el espectro de transcripciones de ARN al reducir las moléculas grandes de ARN ribosomal en una muestra de ARN total. Estos kits utilizan una sonda de ácido nucleico bloqueado (LNA) etiquetada con biotinas de 5 μ, específica para ARNr grandes para eliminar del 95 al 98 % de las moléculas de ARNr del ARN total de humano, ratón, bacterias o levaduras. Esta eliminación aumenta la representación de las especies de transcripción de ARN, incluyendo ARN procesado previamente de cola sin poli(A), ARNt pequeños, ARNip, ARNip, microARN, ARNm fragmentado y otros ARN reguladores que no se pueden purificar a través de métodos de selección poli(A).
El ARN purificado está concentrado y es adecuado para numerosas aplicaciones posteriores, incluyendo el análisis de micromatrices, construcción de bibliotecas y qRT-PCR.
- Análisis exhaustivo de todo el transcriptoma sin contaminación ni interferencias de ARNr
- Colección más completa de elementos transcritos del genoma, sin dependencia de los métodos de purificación poli(A)
Análisis de micromatrices más limpio y claro gracias a las relaciones señal-fondo más altas
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, análisis de expresión génica y genotipado, análisis de micromatrices, extracción de ARN, aislamiento de ARN para micromatrices de expresión, aislamiento de ARN de transcriptoma
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los kits de aislamiento RiboMinus™ incluyen gránulos magnéticos RiboMinus™, sondas de bacterias o levaduras de humano/ratón RiboMinus™ y tampón de hibridación. El módulo de concentración opcional RiboMinus™ contiene cartuchos de centrifugación, tubos de lavado, tubos de recuperación, tampón de unión, tampón de lavado y agua sin ARNasa (tratada con DEPC). Almacene los módulos de aislamiento a +4 °C y el módulo de concentración a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tiempo de purificación | 1,25 h |
| Tipo de muestra | ARN total (bacteriano) |
| Tipo de producto final | ARN de transcriptoma |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), técnica Northern, construcción de bibliotecas de ADNc |
| Línea de productos | RiboMinus |
| Cantidad | 12 preparaciones |
| Cantidad de material de partida | Hasta 10 µg de ARN total |
| Mostrar más |