Learn More
Invitrogen™ RecoverAll™ Total Nucleic Acid Isolation Kit for FFPE
Código de producto. 10341325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
10341325 40 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 10341325 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1975
Includes
Tampón de digestión de 16 ml; concentrado de lavado 1 de 60 ml; concentrado de lavado 2/3 de 60 ml; 80 tubos de recogida; 40 cartuchos filtrantes; aditivo de aislamiento de 19,2 ml; solución de elución de 5 ml; 160 μl de proteasa; 240 μl de tampón de ADNasa 10X; 160 μl de ADNasa; 400 μl de ARNasa A
Aislamiento total de ácidos nucleicos a partir de tejidos FFPE
El kit de aislamiento de ácidos nucleicos totales RecoverAll™ para FFPE se destina a la extracción de ácidos nucleicos totales de tejidos fijados en formol incluido en parafina (FFPE) o en paraformol incluido en parafina. Se incluyen reactivos suficientes para 40 purificaciones de hasta 4 secciones de 20 µm o de hasta 35 mg de muestras básicas sin secciones. Características del kit de aislamiento de ácidos nucleicos totales RecoverAll™ para FFPE:
• Optimizado para el aislamiento de ácidos nucleicos totales, incluido el microARN, a partir de tejido FFPE
• No es necesaria la digestión de la proteinasa K durante la noche: desparafine por la mañana y realice la qRT-PCR por la tarde.
• El rendimiento típico es > 50 % en comparación con los tejidos no fijados.
• Los ácidos nucleicos recuperados son adecuados para la secuenciación de última generación, la RT-PCR en tiempo real, la PCR, la detección de mutaciones y los análisis con micromatrices
Extracción de ácidos nucleicos de muestras difíciles
Las muestras de tejido archivadas contienen información valiosa sobre los grados de enfermedad, pero tradicionalmente era difícil aislar los ácidos nucleicos de estas muestras con una calidad adecuada para el análisis molecular. Las técnicas de conservación estándar utilizan formol, que mantiene la estructura del tejido y evita la putrefacción, pero que también atrapa los ácidos nucleicos y los modifica a través de los entrecruzamientos proteína-proteína y proteína-ácido nucleico. Con frecuencia, el ARN (y hasta cierto punto el ADN) está tan fragmentado y modificado a nivel químico que es incompatible con muchas técnicas de análisis molecular. La fragmentación del ARN en tejidos FFPE no puede invertirse, pero las condiciones para la digestión de proteasas del kit RecoverAll™ se han diseñado para liberar una cantidad máxima (consulte la figura) de fragmentos de ARN atrapado de todos los tamaños, incluido el microARN, en una cantidad de tiempo relativamente corta.
Solución del kit de aislamiento de ácidos nucleicos totales RecoverAll™
El procedimiento del kit de aislamiento de ácidos nucleicos totales RecoverAll™ requiere unos 45 minutos de manipulación y habitualmente puede completarse en menos de 1 día en el caso del ARN. Las muestras FFPE se desparafinan con una serie de lavados de etanol y xileno. A continuación, se las somete a una extensa digestión de proteasas con un tiempo de incubación adaptado a la recuperación del ARN o el ADN. Después, los ácidos nucleicos se purifican con un método rápido de filtrado con vidrio y se eluyen en agua o en un tampón bajo en sal.
Ácidos nucleicos para prácticamente cualquier aplicación posterior
Como ocurre con todos los tejidos FFPE, la fijación y el almacenamiento de la muestra suele provocar la modificación y fragmentación de los ácidos nucleicos. Por lo tanto, es posible que para obtener unos resultados óptimos sea necesario modificar las aplicaciones posteriores, como los análisis de micromatrices, que requieren un ARN más cristalino que la qRT-PCR. Aunque el ADN no suele fragmentarse tan fácilmente como el ARN, parece que reacciona más al formol y que requiere un tiempo de digestión de proteasas superior (2 días) para liberar cantidades importantes de ADN.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, purificación de ácidos nucleicos especiales (p. ej., ácidos nucleicos totales), aislamiento de ARN total, ARN total de muestras de FFPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 16 ml de tampón de digestión (temperatura ambiente)
• 60 ml de concentrado de lavado 1 (temperatura ambiente)
• 60 ml de concentrado de lavado 2/3 (temperatura ambiente)
• 80 tubos de recogida (temperatura ambiente)
• 40 cartuchos filtrantes (temperatura ambiente)
• 19,2 ml de aditivo de aislamiento (temperatura ambiente)
• 5 ml de solución de elución (-20 °C, 4 °C o temperatura ambiente)
• 160 µl de proteasa (-20 °C)
• 240 µl de tampón 10X ADNasa (-20 °C)
• 160 µl de ADNasa (-20 °C)
• 400 µl de ARNasa A (-20 °C)
Este kit se envía en dos partes: una conservada a temperatura ambiente y otra a -20 °C.
Isolation Technology Columna de centrifugado (filtro de fibra de vidrio)
Tiempo de purificación 45 min
Volumen de elución 60 μL
Tipo de muestra FFPE y muestras fijas, Paraffin-embedded (FFPE) Tissue
Tipo de producto final ADN genómico, ARN total, micro ARN
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), análisis de microARN, Southern Blotting, Northern Blotting, PCR, construcción de bibliotecas de ADNc
Cantidad 40 preparaciones
Condiciones de envío Box 1: Room Temperature
Box 2: Dry Ice
Cantidad de material de partida Hasta 35 mg de muestras de núcleo sin seccionar, hasta cuatro secciones de 20 µm
Producción 24 µg