Learn More
Invitrogen™ Ambion™ Recombinant RNase A
Código de producto. 10310945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10310945 200 μg cada uno
1 options
Código de producto. 10310945 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2269
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.00€
    322.65€ / 200 microgramos
    Ahorro 10.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y proteasa.
Para lotes de tamaño grandes, el uso de ARNasa sigue siendo solo una técnica eficaz aplicable para extraer el ARN huésped. Otros métodos, como la precipitación selectiva, la filtración en gel, la cromatografía y la digestión endógena de ARNasa E. coli, solo han sido eficaces para la purificación a pequeña escala o de sobremesa. Este producto se ha diseñado específicamente para minimizar el riesgo de introducir patógenos en el bioprocesamiento.
  • Considerablemente libre de ARN huésped
  • Para aplicaciones de investigación
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, Maxipreparación, mesopreparación, minipreparación, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20 °C
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima ARNasa
Cantidad 200 μg
Tipo de producto ARNasa A recombinante
Línea de productos Ambion