Learn More
Invitrogen™ QuantumRNA™ Classic 18S Internal Standard
Description
El estándar interno Invitrogen™ QuantumRNA™ 18S con tecnología Competimer™ utiliza Competimer™s especialmente modificados de la misma secuencia que los cebadores 18S normales que no se pueden extender. Si se ajusta la proporción de Competimer™s 18S a cebadores de ARNm 18S normales, la señal para el ARNm 18S puede atenuarse al nivel de mensajes muy raros. Se utilizan para RT-PCR cuantitativa de punto final e incluyen suficientes reactivos como para obtener 100 reacciones. Debido a su expresión invariante a través de tejidos y tra™tamientos, el ARN ribosómico 18S es un control interno ideal para el análisis cuantitativo de ARN. Los estándares internos Classic 18S contienen los mismos cebadores o Competimer™s que formaban parte del módulo de estándares internos original QuantumRNA™ 18S. Producen un producto de PCR de 489 bp.Productos acompañantes:El estándar interno QuantumRNA™ Classic II 18S (SKU AM1717) produce un producto de PCR de 324 pb y el estándar interno QuantumRNA™ Universal 18S (SKU AM1718) funciona en la gama más amplia de eucariotas, incluidos los animales, las plantas y muchos protozoos, y produce un producto de PCR de 315 pb.
Specifications
Specifications
| Línea de productos | Ambion, QuantumRNA |
| Cantidad | 100 reacciones |
| Envase | Tubo(s) |
| Incluye | 18S primer Pair y 18S Competimer™ se almacenan a – 20 °C. El ARN de plantilla de control debe almacenarse por debajo de – 70 °C. El agua libre de nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. |