Learn More
Invitrogen™ PureLink™ RNA Micro Scale Kit
Descripción
Una tecnología sencilla y fiable para la purificación cotidiana de ARN
La tecnología PureLink™ combina la lisis de isotiocianato de guanidina con la velocidad, la pureza y la facilidad de uso de la purificación mediante membrana de sílice. Por lo general, este procedimiento seguro y sencillo se puede realizar en menos de 15 minutos con una recuperación > 85 % a partir de la primera elución. El kit se puede utilizar para limpiar el ARN purificado de las reacciones enzimáticas, desalinizar las muestras de ARN tras la extracción de fenol o la precipitación con etanol y concentrar el ARN. Purifique el ARN de tejidos de hasta 10 mg o de 105 células. Limpie y concentre cantidades de ARN desde pg hasta 100 μg en volúmenes de tan solo 10 μl. El ARN purificado está listo para su uso en aplicaciones posteriores como RT-PCR, qRT-PCR, northern blots, construcción de bibliotecas de ADNc y ensayos de protección de nucleasas.
Un procedimiento simple y rápido
Homogeneice la muestra en un tampón de lisis, añada etanol al 70 % y mezcle. Deposite la solución resultante en una columna del kit PureLink Micro con un tubo de toma de muestras y centrifúguela durante un minuto. Los ácidos nucleicos se unen a la membrana de sílice de la columna PureLink y, después de varios lavados y la digestión en la columna con ADNasa, se puede eluir el ARN purificado con agua sin ARNasa.
- Efectiva: Prevea una excelente recuperación de ARN (hasta 100 μg de ARN total) a partir de muestras pequeñas
- Cómodo y seguro: El procedimiento de extracción no utiliza fenol / cloroformo, gradientes de CsCl ni precipitación con LiCl o etanol
- Rápido: Obtenga ARN total de alta calidad en, normalmente, solo 15 minutos
- Fiable: Obtenga ARN listo para su uso adecuado para cualquier aplicación posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Caja 1 (Micro kit de ARN PureLink™): • Tampón de lisis (125 ml) • Tampón de lavado I (50 ml) • Tampón de lavado II (15 ml) • Agua libre de ARNasa (15,5 ml) • Micro kit de columnas PureLink™ con tubos de recogida (50 cada una) • Tubos de recogida (50 cada una) • Tubos de recuperación (50 cada una) Caja 2 (ADNasa / ARN portador PureLink™) • DNasa liofilizada PureLink™ (1500 unidades) • Tampón de DNasa en columna 2X PureLink™ (1 ml) • Agua libre de ARNasa (1 ml) • ARN portador liofilizado PureLink™ (300 µg) Almacene la caja 2 a 4 °C. Almacenar el resto de componentes a temperatura ambiente. |
| Isolation Technology | Columna de centrifugación de sílice |
| Tiempo de purificación | 15 min |
| Volumen de elución | 10 µL, 5 µL, 20 µl |
| Tipo de muestra | Bacterias, aspirados con aguja fina (FNA), microdisección con captura láser (LCM), células de mamíferos |
| Tipo de producto final | ARN total |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Para utilizar con (aplicación) | RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos |
| Cantidad | 50 preparaciones |
| Báscula | Micro |
| Mostrar más |