Learn More
Invitrogen™ PureLink™ miRNA Isolation Kit
Descripción
El kit de aislamiento de miARN Invitrogen PureLink proporciona un método simple, fiable y rápido basado en columnas para aislar microARN (miARN) total de alta calidad en una amplia variedad de fuentes sin necesidad de emplear reactivos peligrosos como el fenol. El kit proporciona un método rápido y práctico para purificar las moléculas pequeñas de ARN de células animales y vegetales, así como de muestras de bacterias y levaduras.
- Purificar las moléculas pequeñas de ARN con un novedoso procedimiento de enriquecimiento, unión y elución
- Preparar muestras de microARN enriquecidas normalmente en menos de 15 minutos
- Minimizar la contaminación de moléculas grandes de ARN y ADN genómico
- El kit de aislamiento de miARN Invitrogen PureLink está específicamente diseñado para purificar las moléculas pequeñas de ARN, incluidas las miARN y ARNip, de una amplia variedad de muestras, habitualmente en menos de 15 minutos. El kit utiliza un sistema de dos columnas basado en sílice para enriquecer exclusivamente las moléculas pequeñas de ARN. Los ARN superiores a aproximadamente 200 nucleótidos se unen a la primera columna. Después, se añade etanol al flujo continuo para aumentar la afinidad de las moléculas pequeñas de ARN a la membrana de fibra de vidrio de la segunda columna. Una vez unidas a la segunda columna, las moléculas pequeñas de ARN se eluyen, están listas para utilizarse y no contienen moléculas grandes de ARN como el ARNr 28S, el ARNr 18S y el ARNm, lo que permite estudios centrados en el análisis de la expresión de las moléculas pequeñas de ARN
- El miARN purificado utilizando el kit de aislamiento de miARN Invitrogen PureLink es adecuado para aplicaciones posteriores, como la secuenciación de ARN, el análisis de micromatrices, la PCR en tiempo real (qPCR), la PCR en tiempo real con transcripción inversa (RT-qPCR) y la técnica Northern
No compatible con alto rendimiento (manual)
Aplicaciones:
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, ARNi, ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, análisis de miARN y ARN no codificante, aislamiento de miARN, aislamiento de microARN, ARNip
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Isolation Technology | Columna de centrifugación de sílice |
| Tiempo de purificación | 20 min |
| Volumen de elución | 50–100 μL |
| Tipo de muestra | Bacterias, células, tejido, levadura, Yeast, Dicing Reaction |
| Tipo de producto final | MicroARN |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de microARN, técnica Northern |
| Cantidad | 25 preparaciones |
| Báscula | Mini |
| Mostrar más |