Learn More
Invitrogen™ PureLink™ FFPE RNA Isolation Kit
Descripción
Includes
Suficiente para hasta 50 reacciones, y cada reacción es capaz de purificar ARN total para hasta 10 cortes de secciones de FFPE de 10 μm de grosor. El kit incluye: Tampón de digestión desparafinación/proteinasa K, tampón de degradación de proteínas/ARNasa, 50 columnas de centrifugación, 50 tubos de lavado, 50 tubos de recuperación, tampón de unión y tampón de lavado.
El kit de aislamiento de ARN de FFPE PureLink proporciona un método sencillo, fiable y rápido para aislar ARN total de alta calidad de muestras de tejido fijadas en formol e incluidas en parafina (FFPE) para estudios biológicos clínicos y básicos retrospectivos de la expresión génica sin el uso de disolventes orgánicos tóxicos para la desparafinación.
Procedimiento de aislamiento rápido y no tóxico El kit de aislamiento de ARN de FFPE PureLink emplea un procedimiento de calentamiento simple para la desparafinación, en lugar de depender del uso de disolventes orgánicos tóxicos como el xileno. El aislamiento de ARN se puede completar en un intervalo de 30 a 40 minutos en lugar de días, como se requiere para los métodos de aislamiento de FFPE más antiguos. El procedimiento de calentamiento para la desparafinación restaura en parte la estructura de la plantilla de ARN para la síntesis de ADNc y mejora la calidad de la plantilla para la transcripción inversa.
ARN de alta producción y alta calidad El kit de aislamiento de ARN de FFPE PureLink ofrece una mayor producción y pureza en comparación con otros sistemas de purificación de ARN disponibles en el mercado, lo que permite los productos de RT-PCR de más de 1 kb de longitud. Además, el kit de aislamiento de ARN de FFPE PureLink minimiza la contaminación de ADN genómico de la muestra de ARN purificada y ofrece una opción para la digestión de ADNasa.
El ARN total purificado es adecuado para su uso con una gran variedad de productos y aplicaciones posteriores El ARN extraído de muestras de FFPE es adecuado para aplicaciones posteriores como la transcripción inversa, PCR en tiempo real (qPCR), RT-PCR en tiempo real (qRT-PCR) y análisis de micromatrices.
- Ofrece un procedimiento rápido y respetuoso con el medio ambiente para la extracción de ARN de muestras de tejido FFPE
- Aísla el ARN con una producción máxima y una degradación mínima
No compatible con alto rendimiento (manual)
Aplicaciones:
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de muestras FFPE
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Tampón de fusión de 15 ml; almacenar a temperatura ambiente • 1 ml de proteinasa K en tampón; temperatura ambiente • 20 ml de tampón de unión L3; temperatura ambiente • 20 ml de tampón de lavado W5; temperatura ambiente • 4 ml de agua sin ARNasa; temperatura ambiente • 50 cartuchos de centrifugación con tubos de recogida; temperatura ambiente • 50 tubos de lavado; temperatura ambiente • 50 tubos de recuperación; temperatura ambiente • 0,1 ml de ADNasa I, grado de amplificación; -20 °C |
| Isolation Technology | Columna de centrifugación de sílice |
| Volumen de elución | 50 μl |
| Tipo de muestra | Tejido fijo con formol, integrado con parafina (FFPE), Paraffin-embedded (FFPE) Tissue |
| Tipo de producto final | ARN total |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Para utilizar con (aplicación) | RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos |
| Cantidad | 50 preparaciones |
| Báscula | Mini |
| Condiciones de envío | Caja 1: Hielo Caja 2: Temperatura ambiente |
| Mostrar más |