Learn More
Invitrogen™ Solución de proteinasa K recombinante (20 mg/ml)
Código de producto. 10665795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,25 mL
5 x 1,25 mL
Tamaño de la unidad:
6.25 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10665795 1,25 mL cada uno
10259184 5 x 1,25 mL 6.25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10665795 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2546
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Digestión general de proteínas
Recombinant Proteinase K is a nonspecific serine protease that is useful for general digestion of proteins.
La proteinasa K recombinante es una serina proteasa inespecífica que resulta útil para la digestión general de proteínas.
La proteinasa K permanece activa:
  • En un amplio intervalo de pH (actividad óptima entre 6,5 y 9,5)
  • Bajo condiciones de desnaturalización (p. ej., en presencia de urea o SDS)
  • En presencia de agentes de quelato metálico (p. ej., EDTA)
  • En temperaturas comparativamente altas (la temperatura de digestión óptima es de 65 °C)
Aplicaciones
Extracción de endonucleasas endógenas durante la preparación de ADN y ARN; preparación de secciones de tejido para hibridación in situ.
Pruebas de rendimiento y calidad
Ensayos de exodesoxirribonucleasa y endodesoxiribonucleasa; forma líquida probada para comprobar la ausencia de actividad de ARNasa.
Definición de la unidad
Una unidad de mAnson se describe como la cantidad de enzima que libera 1 μmol de aminoácido Folin positivo en un minuto a 37 °C usando hemoglobina como sustrato.
Chip-con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, extracción de ARN, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, aislamiento de ARN total
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20 mg/ml
Especie del huésped T. album
Contenido y almacenamiento -20 °C
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 1,25 mL
Tipo de producto Proteinase K
Línea de productos Ambion
Formulario Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • PROTEINASE K (20MG/ML) 1.25ML
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachiumalbum serine