Learn More
Invitrogen™ Solución de proteinasa K recombinante (20 mg/ml)
Product Code. 10259184
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1,25 mL
5 x 1,25 mL
Unit Size:
6.25 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10259184 5 x 1,25 mL 6.25 ml
10665795 1,25 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10259184 Supplier Invitrogen™ Supplier No. AM2548
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Visa alla kampanjer
 Artículo restringido
En stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Digestión general de proteínas
Recombinant Proteinase K is a nonspecific serine protease that is useful for general digestion of proteins.
La proteinasa K recombinante es una serina proteasa inespecífica que resulta útil para la digestión general de proteínas.
La proteinasa K permanece activa:
  • En un amplio intervalo de pH (actividad óptima entre 6,5 y 9,5)
  • Bajo condiciones de desnaturalización (p. ej., en presencia de urea o SDS)
  • En presencia de agentes de quelato metálico (p. ej., EDTA)
  • En temperaturas comparativamente altas (la temperatura de digestión óptima es de 65 °C)
Aplicaciones
Extracción de endonucleasas endógenas durante la preparación de ADN y ARN; preparación de secciones de tejido para hibridación in situ.
Pruebas de rendimiento y calidad
Ensayos de exodesoxirribonucleasa y endodesoxiribonucleasa; forma líquida probada para comprobar la ausencia de actividad de ARNasa.
Definición de la unidad
Una unidad de mAnson se describe como la cantidad de enzima que libera 1 μmol de aminoácido Folin positivo en un minuto a 37 °C usando hemoglobina como sustrato.
Chip-con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, extracción de ARN, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, aislamiento de ARN total
Beställningsinfo
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Concentración 20 mg/ml
Especie del huésped T. album
Contenido y almacenamiento -20 °C
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 5 x 1,25 mL
Tipo de producto Proteinase K
Línea de productos Ambion
Formulario Líquido
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Proteinase K
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Faroangivelser
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.