Learn More
Invitrogen™ Poly(A)Purist™ MAG Kit
Código de producto. 10753077
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit MAG
Kit MAG con manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10753077 Kit MAG cada uno
10239204 Kit MAG con manual cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10753077 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1922
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Store Nuclease–free Water, Microfuge Tubes and Microfuge tubes with Spin Columns at room temperature. Store 2X Binding Solution, Wash Solution 1, Wash Solution 2 and Oligo(dT) Cellulose at 4°C. Store RNA Storage Solution, 5M Ammonium Acetate and Glycogen(5mg/mL) at -20°C.
Requires
Soporte magnético
Procedimiento completado en tan solo 45 minutos
Ambion™ Poly(A)Purist™ MAG Kit (patent pending) uses magnetic technology for the selection of mRNA that typically requires only a single round of selection yet yields RNA that is more highly enriched and devoid of rRNA than other procedures. Each kit contains sufficient reagents for the isolation of mRNA from up to 8 mg of total RNA.
El kit Ambion® Poly(A)Purist™ MAG (patente pendiente) utiliza tecnología magnética para la selección de ARNm que típicamente requiere solo una sola ronda de selección, pero produce ARN más altamente enriquecido y desprovisto de ARNr que otros procedimientos. Cada kit contiene suficientes reactivos para el aislamiento de ARNm en hasta 8 mg de ARN total.
• La recuperación más alta de ARNm de cualquier kit disponible
• Alta restricción para reducir el contenido residual de ARNr
• Una sola ronda de selección, suficiente para la mayoría de las aplicaciones
El rendimiento superior del kit Poly(A)Purist™ MAG se demuestra claramente al comparar el ARNm recuperado con el de otros cuatro kits (consulte la figura). El kit utiliza la unión por lotes de ARN a alícuotas previamente medidas de celulosa oligo(DT) para evitar los problemas de bajas velocidades de flujo y la obstrucción de columnas, algo que se experimenta a menudo durante la cromatografía convencional, impulsada por la gravedad. La selección basada en partículas magnéticas que se emplea ofrece una mayor velocidad de procesamiento, facilidad de manejo y escalabilidad. Todo el procedimiento de selección se puede completar en tan solo 45 minutos (consulte la figura).
Accesorios:
Para usar este kit se requiere un soporte magnético. Están disponibles en varios formatos, incluyendo el soporte magnético de placa única (SKU n.º AM10026) y el soporte magnético de seis tubos (SKU n.º AM10055).
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacene agua sin nucleasas, tubos de microcentrífuga y tubos de microcentrífuga con columnas de centrifugación a temperatura ambiente. Almacene la solución vinculante 2X, la solución de lavado 1, la solución de lavado 2 y la celulosa Oligo(DT) a 4 °C. Almacene la solución de almacenamiento de ARN, el acetato de amonio 5M y el glucógeno (5 mg⁄ml) a -20 °C.
Formato Kit
Isolation Technology Partículas magnéticas, afinidad de Oligo dT
Tipo de muestra ARN (total)
Tipo de producto final ARNm
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices, PCR transcriptasa inversa (RT-PCR), microinyección, etiquetado de ácidos nucleicos, translación in vitro, construcción de bibliotecas de ADNc, Northern Blotting, ensayos de protección de nucleasas
Línea de productos Ambion, Poly(A)Purist
Tipo de producto Kit MAG
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Target ARNm
Tiempo de prueba 45 min