Learn More
Invitrogen™ Poly(A) Polymerase (cloned) 2 U/μL
Código de producto. 10390495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10390495 2 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10390495 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00€
    334.65€ / 80 unidades
    Ahorro 10.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Includes
Polimerasa de poli(A), Tampón de polimerasa poli(A) 5X, y 25 mm de MnCl2
Cataliza la adición de adenosina al extremo 3' del ARN de una manera independiente de la secuencia
  • La enzima de polimerasa poli(A) Invitrogen puede utilizarse para agregar ATP radiomarcado al extremo 3' de las moléculas de ARN para generar ARN marcados
  • Se suministra un tubo que contiene 80 U (2 U/μl), tampón de polimerasa poli(a) 5X y 25 mm de MnCl2
  • La enzima puede utilizarse junto con la transferasa terminal, la transcriptasa inversa y la polimerasa termoestable para clonar ARN de secuencia desconocida
  • Definición de la unidad: Una unidad es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 1 nmol de AMP en material insoluble en ácido en 10 minutos a 37 °C
Purificación y análisis de ARN y ADN, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos, PCR y PCR en tiempo real, marcado de ARN, transcripción inversa
Order Info
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Polimerasa de ARN poli(A), 5X tampón de polimerasa poli(A) y 25 mM MnCl2 deben almacenarse a –20 °C.
Condiciones de envío Hielo seco
Polimerasa Polimerasa Poli (A) de ARN
Línea de productos Ambion
Cantidad 2 μl
Concentración 5X
Fuente ARN