Learn More
Invitrogen™ pMIR-REPORT™ miRNA Expression Reporter Vector System
Código de producto. 10321045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10321045 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10321045 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM5795
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Para la medición de la expresión de miARN en células
El sistema de vectores indicadores de expresión miARN pMIR-REPORT™ proporciona una medición exacta, cuantitativa y en células de la expresión de miARN. Este sistema indicador validado contiene dos vectores de expresión de mamíferos. El vector indicador de expresión miARN luciferasa pMIR-REPORT contiene luciferasa luciérnaga bajo el control de un sistema promotor/terminador de mamíferos, con una región de clonación diana de miRNA posterior a la secuencia de translación de luciferasa. Este vector está optimizado para clonar dianas de miARN y evaluar la regulación de miARN. Un segundo vector, el vector de control inficador de beta-galactosidasa pMIR-REPORT, se proporciona para normalizar la eficacia de la transfección.
Aplicaciones:
Luciferasa PMIR-REPORT está diseñado para clonar y probar supuestos lugares de unión de miARN. Luciferasa PMIR-REPORT puede ser transfectada en células de mamíferos para evaluar la expresión de miARN endógeno, o usarse para evaluar la regulación ascendente o descendente resultante de la transfección de moléculas de miARN Pre-miR™ o moléculas inhibidoras de miARN Anti-miR, respectivamente.
  • Contiene dos vectores de expresión de mamíferos: uno para clonar dianas de miARN y evaluar la regulación de miARN, y el otro para la normalización de la eficiencia de transfección
  • Clonar dianas de miARN y evaluar la regulación de miARN
  • Cribar posibles secuencias diana de miARN
  • Incluye tanto vectores de control como indicadores
ARNi, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante, ARNi basado en vectores, análisis de miARN y ARN no codificante, análisis funcional de miARN
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de vectores de expresión de ARNi
génica Beta-Gal (lacZ), Luciferasa
Contenido y almacenamiento Luciferasa pMIR-REPORT™ y Plásmido de control β-gal pMIR-REPORT™ se suministran como existencias de glicerol en E. coli y deben almacenarse a –70 °C.
Método de clonación Enzimas de restricción ⁄ MCS
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Tipo de entrega Transfección
Tipo de RNAi miARN
Agente de selección (eucariótico) Puromicina
Condiciones de envío Hielo seco
Vector pMIR
Promotor CMV
Línea de productos Ambion, pMIR-REPORT
Cantidad 1 kit