Learn More
Invitrogen™ Ayuda de aislamiento de ARN vegetal
Descripción
Recomendado para su uso con el kit RNAqueous para la purificación de ARN total de tejidos vegetales. Se suministra un frasco de 10 ml de reactivo de Invitrogen.
La ayuda de aislamiento de ARN vegetal de Invitrogen contiene polivinilpirrolidona (PVP), un polímero de alto peso molecular que se une a contaminantes como los polifenólicos y polisacáridos, que suelen estar presentes en los tejidos vegetales. Los métodos de aislamiento basados en filtros de fibra de vidrio, como el kit RNAqueous, son especialmente adecuados para el aislamiento de ARN vegetal porque no incluye ningún paso de precipitación de alcohol; muchos contaminantes comunes encontrados en el tejido vegetal se sabe que coprecipitan con ácido nucleico durante la precipitación de alcohol. Cuando se utiliza con el kit RNAqueous, el procedimiento consiste en interrumpir el tejido vegetal en una solución de lisis basada en guanidinio a la que se ha añadido la ayuda de aislamiento de ARN vegetal. Un proceso de centrifugación breve elimina los contaminantes. El sobrenadante pasa a través de un filtro de fibra de vidrio que une el ARN. El filtro se lava y el ARN se eluye en un pequeño volumen (50 μl o más) de solución de elución.
- Elimina contaminantes vegetales comunes como los polifenólicos y polisacáridos
- No es necesario llevar a cabo los pasos de extracción de fenol, precipitación con alcohol o digestión con proteinasa cuando se usa con el kit de ARNqueous
Producto acompañante: La ayuda de aislamiento de ARN vegetal está diseñada para usarse con el kit RNAqueous (n.° de cat. AM1912) para la purificación de ARN a partir de tejidos vegetales.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Aplicaciones:
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células vegetales
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacene la ayuda de aislamiento de ARN vegetal a temperatura ambiente o a 4 °C. |
| Isolation Technology | Reactivo PVP |
| Tipo de muestra | Muestras vegetales |
| Tipo de producto final | Sobrenadante de ARN (para uso con kit RNAqueous™) |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Para utilizar con (equipo) | Kit RNAqueous™ |
| Cantidad | 10 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |