Learn More
Invitrogen™ Agua sin nucleasas (no tratada con DEPC)
Código de producto. 10526945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 50 mL
1 x 100 mL
1 x 500 ml
5 x 100 mL
1 x 1000 ml
4 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
4 litros
500 ml
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10526945 10 x 50 mL 500 ml
10185104 1 x 100 mL 100 ml
10429224 1 x 500 ml 500 ml
10457884 5 x 100 mL 500 ml
10320995 1 x 1000 ml cada uno
10793837 4 x 1000 mL 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10526945 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9937
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
10 x 50 mL bottles.
El agua sin nucleasas (no tratada con DEPC) ha sido desionizada, filtrada en el frasco final y esterilizada en autoclave.
Nuclease-free, non-DEPC-treated water for NGS, PCR, qPCR, dPCR, and RNA/DNA workflows, delivering verified purity and reliable performance. This molecular biology grade water is produced through controlled manufacturing and multi-step purification to achieve high purity and consistent performance. Each lot undergoes functional testing to confirm the absence of RNase, exonuclease, and nonspecific endonuclease activity, ensuring nucleic acid integrity during preparation, storage, and downstream applications. Manufactured in the USA under ISO 9001 and ISO 13485 certified quality systems, it is supported by comprehensive quality control documentation for full traceability and reproducibility.
El agua sin nucleasas (no tratada con DEPC) ha sido desionizada, filtrada en el frasco final y esterilizada en autoclave. Está lista para usarse y no requiere ninguna preparación, mezcla ni esterilización en autoclave. Esta agua sin nucleasas se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y ARNasa.
Uso de agua libre de nucleasas
Dado que esta agua no está tratada con DEPC, es recomendable para aplicaciones en las que el DEPC residual pueda ser perjudicial (por ejemplo, la microinyección de ovocitos).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 6 to 8
Grado Biología molecular
Envase Frasco
Tratamiento(s) No tratado con DEPC
Cantidad 10 x 50 mL
Método de purificación Esterilización en autoclave, filtro de membrana
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Ambion