Learn More
Invitrogen™ Agua sin nucleasas (no tratada con DEPC)
Descripción
Nuclease-free, non-DEPC-treated water for NGS, PCR, qPCR, dPCR, and RNA/DNA workflows, delivering verified purity and reliable performance. This molecular biology grade water is produced through controlled manufacturing and multi-step purification to achieve high purity and consistent performance. Each lot undergoes functional testing to confirm the absence of RNase, exonuclease, and nonspecific endonuclease activity, ensuring nucleic acid integrity during preparation, storage, and downstream applications. Manufactured in the USA under ISO 9001 and ISO 13485 certified quality systems, it is supported by comprehensive quality control documentation for full traceability and reproducibility.
Uso de agua libre de nucleasas
Dado que esta agua no está tratada con DEPC, es recomendable para aplicaciones en las que el DEPC residual pueda ser perjudicial (por ejemplo, la microinyección de ovocitos).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 6 to 8 |
| Grado | Biología molecular |
| Envase | Frasco |
| Tratamiento(s) | No tratado con DEPC |
| Cantidad | 5 x 100 mL |
| Método de purificación | Esterilización en autoclave, filtro de membrana |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Ambion |