Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ Prehybridization/Hybridization Buffer
Descripción
- Se prueba funcionalmente mediante transferencia northern y tiene certificado de ausencia de ARNasas
- Contiene formamida al 50 % con agentes de bloqueo y reducción del fondo patentados
- Los agentes de bloqueo minimizan la hibridación cruzada en secuencias ribosomales
- Las relaciones señal-ruido se incrementan por la supresión de la hibridación de los agentes reductores del fondo a la membrana, lo cual es particularmente importante con los protocolos de detección no isotópica
- El mismo componente se incluye en los kits de transferencia Northern ultrasensible NorthernMax, pero en un tamaño más grande
- Listo para su uso
- Se incluyen instrucciones completas
Purificación y análisis de ADN y ARN, Northern Blotting y electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Concentración | 10X |
| Cantidad | 500 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Tampón de prehibridación/hibridación para análisis Northern |